Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thioacétate de S-éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0708-25G
TCIAE0708-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAE0708-25G
Thioacétate de S-éthyle ≥98.0% (par GC)
Thioacétate de S-éthyle


Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00015178
Numéro CAS: 625-60-5
EINECS: 210-904-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=945ea5492ef8ab062e9b3cc04b87120d9f855ea8&vid=945ea5492ef8ab062e9b3cc04b87120d9f855ea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité