Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate

E0732-25G
TCIAE0732-25GEA 114 EUR InStock
TCIAE0732-25G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate


Formule: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,66 g/mol
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD09038524
Numéro CAS: 152820-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité