Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethyl-N-methylbenzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzyl(ethyl)methylamine

E0740-25G
TCIAE0740-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAE0740-25G
N-Ethyl-N-methylbenzylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
N-Ethyl-N-methylbenzylamine


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00051914
Numéro CAS: 4788-37-8
ONU: 2733
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité