Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzilate d'éthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0747-5G
TCIAE0747-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAE0747-5G
Benzilate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Benzilate d'éthyle


Formule: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,3 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 34°C
Numéro MDL: MFCD00016850
Numéro CAS: 52182-15-7
EINECS: 257-713-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ad53a62d545f832df3c8b6f15e88c4f70c5ceef&vid=6ad53a62d545f832df3c8b6f15e88c4f70c5ceef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité