Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

E0756-5G
TCIAE0756-5GEA 153 EUR InStock
TCIAE0756-5G
1-Ethyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₁₀H₁₂F₆N₂O₄S₂
MW: 402,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 841251-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04dfe24b2ffb2bd5fdf9a9a7dfd2651a9ad31df8&vid=04dfe24b2ffb2bd5fdf9a9a7dfd2651a9ad31df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité