Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
E0759-25G
TCIAE0759-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE0759-25G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₈F₄O₃
MW: 264,18 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00523020
Numéro CAS: 94695-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité