Ethylmagnesium chloride ∼1.0 mol/L dans le THF activated with Zinc Chloride (∼10mol%), activé avec chlorure de zinc ( env. 10 mol%)
Fournisseur: TCI
Danger
E0778-250G
TCIAE0778-250GEA 114 EUR InStock
TCIAE0778-250G
Ethylmagnesium chloride ∼1.0 mol/L dans le THF activated with Zinc Chloride (∼10mol%), activé avec chlorure de zinc ( env. 10 mol%)
Ethylmagnesium chloride
Formule: C₂H₅ClMg
Numéro MDL: MFCD00000472
Numéro CAS: 2386-64-3
EINECS: 219-206-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (Neutralization titration) 9.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité