Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Oxatricyclo[3.2.1.02,4]octane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0779-5G
TCIAE0779-5GEA 175 EUR InStock
TCIAE0779-5G
3-Oxatricyclo[3.2.1.02,4]octane ≥95.0% (par GC)
3-Oxatricyclo[3.2.1.02,4]octane


Formule: C₇H₁₀O
Numéro MDL: MFCD00798067
Numéro CAS: 278-74-0
EINECS: 205-995-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité