Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylthio)propionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(methylthio)propanoate

E0793-25G
TCIAE0793-25GEA 22 EUR InStock
TCIAE0793-25G
3-(Méthylthio)propionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-(Méthylthio)propionate d'éthyle


Formule: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00039900
Numéro CAS: 13327-56-5
EINECS: 236-370-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b567ccdc99c879713bb51788b9790a9a4110d5&vid=26b567ccdc99c879713bb51788b9790a9a4110d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité