Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethoxy-1-naphthaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0794-5G
TCIAE0794-5GEA 325 EUR InStock
TCIAE0794-5G
2-Ethoxy-1-naphthaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Ethoxy-1-naphthaldehyde


Formule: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046427
Numéro CAS: 19523-57-0
EINECS: 243-126-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8da88fcc28362e92d39480b8ea9e59a699f0bf41&vid=8da88fcc28362e92d39480b8ea9e59a699f0bf41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité