Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-phenylglycidate

E0798-25G
TCIAE0798-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0798-25G
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)


Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005123
Numéro CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8992cec01fd2f88cbcc6bd5dbdbe3a6a4c534074&vid=c6dfac2dabeba6e5f00ae8351f8c9f18c6f69e2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité