Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Epoxypentane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

E0822-5ML
TCIAE0822-5MLEA 88 EUR InStock
TCIAE0822-5ML
1,2-Epoxypentane ≥98.0% (par GC)
1,2-Epoxypentane


Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: –12°C
Numéro MDL: MFCD00192124
Numéro CAS: 1003-14-1
EINECS: 213-701-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=349c379dc5e93297ff18ee81aec617d961663c48&vid=349c379dc5e93297ff18ee81aec617d961663c48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité