Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate

E0826-5G
TCIAE0826-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAE0826-5G
Ethyl-6-bromopicolinate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-6-bromopicolinate


Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,0600 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116913
Numéro CAS: 21190-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b26267f255e350ea78b9c0b3a7a8e2a69f22999&vid=4b26267f255e350ea78b9c0b3a7a8e2a69f22999&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité