Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Emoxypine, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol

E0833-5G
TCIAE0833-5GEA 89.1 EUR InStock
TCIAE0833-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00462409
Numéro CAS: 2364-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité