Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0836-5G
TCIAE0836-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAE0836-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par HPLC)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate


Formule: C₇H₁₁BF₆N₂
MW: 247,98 g/mol
Point de fusion: –20°C
Numéro CAS: 681856-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité