Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylamine ∼10% ∼2 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine

E0842-100ML
TCIAE0842-100MLEA 86.9 EUR InStock
TCIAE0842-100ML
Ethylamine ∼10% ∼2 mol/L dans le THF
Ethylamine


Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03762
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 13.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité