Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0857-1G
TCIAE0857-1GEA 140 EUR InStock
TCIAE0857-1G
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-4,5,6,7-tetrahydroisoindole-1-carboxylate


Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06227773
Numéro CAS: 65880-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité