Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0861-25G
TCIAE0861-25GEA 132 EUR InStock
TCIAE0861-25G
3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Fluorobenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: –34°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000336
Numéro CAS: 451-02-5
EINECS: 207-191-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4d2fc2fadc6264a93e092d919312314dc3b891c&vid=d4d2fc2fadc6264a93e092d919312314dc3b891c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité