Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-1-methylpipecolate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 1-Methyl-2-piperidinecarboxylate, 1-Methylpipecolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylpipecolate, Ethyl 1-Methylpipecolinate, 1-Methylpipecolinic Acid Ethyl Ester, 1-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester

E0864-25G
TCIAE0864-25GEA 119 EUR InStock
TCIAE0864-25G
Ethyl-1-methylpipecolate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-1-methylpipecolate


Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00006492
Numéro CAS: 30727-18-5
EINECS: 250-311-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité