Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate

E0874-5G
TCIAE0874-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAE0874-5G
3-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Pyridylacétate d'éthyle


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006411
Numéro CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=848ec50d9a66404a243572409a88e692f7241bf3&vid=848ec50d9a66404a243572409a88e692f7241bf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité