Ethyl (R)-4-phenyl-2-(trifluoromethanesulphonyloxy)butyrate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl (R)-4-phenyl-2-[[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy]butyrate, (R)-4-Phenyl-2-(trifluoromethanesulphonyloxy)butyric acid Ethyl Ester
E0879-1G
TCIAE0879-1GEA 145 EUR InStock
TCIAE0879-1G
Ethyl (R)-4-phenyl-2-(trifluoromethanesulphonyloxy)butyrate ≥97.0% (par GC)
Ethyl (R)-4-phenyl-2-(trifluoromethanesulphonyloxy)butyrate
Formule: C₁₃H₁₅F₃O₅S
MW: 340,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751096
Numéro CAS: 88767-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité