Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthyle 2-éthyloacétylacétate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate

E0895-25G
TCIAE0895-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAE0895-25G
Éthyle 2-éthyloacétylacétate ≥97.0% (par GC)
Éthyle 2-éthyloacétylacétate


Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Densité: 0,9937 g/cm³ (4 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00039898
Numéro CAS: 607-97-6
EINECS: 210-151-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c687d1b1a53c55a9d8e51a157ed82280dee8814&vid=8c687d1b1a53c55a9d8e51a157ed82280dee8814&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité