Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

E0909-5G
TCIAE0909-5GEA 185 EUR InStock
TCIAE0909-5G
2-Ethyl-2-methacryloyloxyadamantane ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Ethyl-2-methacryloyloxyadamantane


Formule: C₁₆H₂₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06411144
Numéro CAS: 209982-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité