Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Estradiol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0919-1G
TCIAE0919-1GEA 358 EUR InStock
TCIAE0919-1G
ɑ-Estradiol ≥98.0% (par GC)
alpha-Estradiol


Formule: C₁₈H₂₄O₂
MW: 272,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064144
Numéro CAS: 57-91-0
EINECS: 200-354-8
Merck Index: 14,03704
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +52.0 deg (C=1, Dioxane)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité