Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethylgonendione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 18-Methylestr-4-en-3,17-dione

E0921-1G
TCIAE0921-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAE0921-1G
Ethylgonendione ≥98.0% (par HPLC)
Ethylgonendione


Formule: C₁₉H₂₆O₂
MW: 286,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457890
Numéro CAS: 21800-83-9
EINECS: 418-490-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 98.0 to 102.0 deg (c=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité