Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Diaminobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

E0930-5G
TCIAE0930-5GEA 179 EUR InStock
TCIAE0930-5G
3,4-Diaminobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Diaminobenzoate d'éthyle


Formule: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00179337
Numéro CAS: 37466-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité