Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethynylnaphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E0933-100MG
TCIAE0933-100MGEA 77 EUR InStock
TCIAE0933-100MG
2-Ethynylnaphthalene ≥98.0% (par GC)
2-Ethynylnaphthalene


Formule: C₁₂H₈
Point d'ébullition: 110°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870424
Numéro CAS: 2949-26-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité