Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

E0934-5ML
TCIAE0934-5MLEA 369 EUR InStock
TCIAE0934-5ML
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)


Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD04969087
Numéro CAS: 42195-97-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité