Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Eflornithine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Eflornithine hydrochloride hydrate, DL-alpha-Difluoromethylornithine Hydrochloride, 2,5-Diamino-2-(difluoromethyl)pentanoic acid hydrochloride hydrate

E0947-200MG
TCIAE0947-200MGEA 129 EUR InStock
TCIAE0947-200MG
Eflornithine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Eflornithine hydrochloride monohydrate


Formule: C₆H₁₅ClF₂N₂O₃
MW: 236,64 g/mol
Point de fusion: 183°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242734
Numéro CAS: 96020-91-6
Merck Index: 14,03522
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.5 to 8.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité