Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylate, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-tert-Butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate

E0948-5G
TCIAE0948-5GEA 182 EUR InStock
TCIAE0948-5G
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate


Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD07374389
Numéro CAS: 194726-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -45.0 to -49.0 deg (C=0.1、CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité