4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
E0966-5G
TCIAE0966-5GEA 242 EUR InStock
TCIAE0966-5G
4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01568857
Numéro CAS: 91328-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité