Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-(2-Ethylhexyl)carbazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0972-5G
TCIAE0972-5GEA 379 EUR InStock
TCIAE0972-5G
9-(2-Ethylhexyl)carbazole ≥97.0% (par GC)
9-(2-Ethylhexyl)carbazole


Formule: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798127
Numéro CAS: 187148-77-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité