Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,3S,5R,7R,8aS)-7-Ethylhexahydro-1-(6-hydroxy-4-quinolinyl)-3,7-methano-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha-ICPN, alpha-Isocupreine

E0974-100MG
TCIAE0974-100MGEA 218 EUR InStock
TCIAE0974-100MG
(1R,3S,5R,7R,8aS)-7-Ethylhexahydro-1-(6-hydroxy-4-quinolinyl)-3,7-methano-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine ≥98.0% (par HPLC)
(1R,3S,5R,7R,8aS)-7-Ethylhexahydro-1-(6-hydroxy-4-quinolinyl)-3,7-methano-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine


Formule: C₁₉H₂₂N₂O₂
MW: 310,40 g/mol
Numéro CAS: 1476067-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.5 to 9.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité