Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate, Ethyl 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester

E0976-25G
TCIAE0976-25GEA 107 EUR InStock
TCIAE0976-25G
Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate


Formule: C₁₂H₂₀N₂O₃
MW: 240,2988 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787565
Numéro CAS: 144689-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité