Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Ethynylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Ethynylbenzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, Benzaldehyde,4-ethynyl-

E0987-1G
TCIAE0987-1GEA 99 EUR InStock
TCIAE0987-1G
4-Ethynylbenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-Ethynylbenzaldehyde


Formule: C₉H₆O
MW: 130,146 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664348
Numéro CAS: 63697-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité