Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Efavirenz ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one

E0997-5G
TCIAE0997-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAE0997-5G
Efavirenz ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Efavirenz


Formule: C₁₄H₉ClF₃NO₂
MW: 315,68 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05662344
Numéro CAS: 154598-52-4
Merck Index: 14,03521
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -98.0 deg (C=1,MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité