Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ethyl-3-(trifluoromethyl)phenoxyacetate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic Acid Ethyl Ester

E1004-1G
TCIAE1004-1GEA 313 EUR InStock
TCIAE1004-1G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)phenoxyacetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3-(trifluoromethyl)phenoxyacetate


Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD03943910
Numéro CAS: 22897-99-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité