Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate

E1018-25G
TCIAE1018-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAE1018-25G
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate ≥96.0% (par GC)
Éthyle 4,4-difluoroacétylacétate


Formule: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,12 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –46°C
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039277
Numéro CAS: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité