Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Éthylhexyle 4,6-Dibromo-3-fluorothiéno[3,4-b]thiophène-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethylhexyl 4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate, 4,6-Dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylic Acid 2-Ethylhexyl Ester

E1040-100MG
TCIAE1040-100MGEA 176 EUR InStock
TCIAE1040-100MG
2-Éthylhexyle 4,6-Dibromo-3-fluorothiéno[3,4-b]thiophène-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
2-Éthylhexyle 4,6-Dibromo-3-fluorothiéno[3,4-b]thiophène-2-carboxylate


Formule: C₁₅H₁₇Br₂FO₂S₂
MW: 472,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26403656
Numéro CAS: 1237479-38-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité