3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E1044-25ML
TCIAE1044-25MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAE1044-25ML
3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
3-[(2-Éthylhexyl)oxy]-1,2-propanediol
Formule: C₁₁H₂₄O₃
MW: 204,31 g/mol
Point d'éclair: 152°C
Numéro MDL: MFCD03790878
Numéro CAS: 70445-33-9
EINECS: 408-080-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité