Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrromethene 567, Boron, [3-ethyl-5-[1-(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-, (T-4)-

E1065-200MG
TCIAE1065-200MGEA 189 EUR InStock
TCIAE1065-200MG
[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥98.0% (par HPLC)
[[(4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(4-ethyl-3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)


Formule: C₁₈H₂₅BF₂N₂
MW: 318,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD28009147
Numéro CAS: 131083-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.3 to 9.3 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C
Lambda max. 518.0 to 522.0 nm (CH2Cl2)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité