Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Ethynylbenzothiazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E1091-200MG
TCIAE1091-200MGEA 186 EUR InStock
TCIAE1091-200MG
2-Ethynylbenzothiazole ≥97.0% (par GC)
2-Ethynylbenzothiazole


Formule: C₉H₅NS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08703599
Numéro CAS: 40176-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité