Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-5-ethynyl-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 5'-Ethynyl-2'-deoxycytidine, EdC

E1093-50MG E1093-200MG
TCIAE1093-50MGEA 136 EUR InStock
TCIAE1093-50MG TCIAE1093-200MG
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (sur base azote total)
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine


Formule: C₁₁H₁₃N₃O₄
MW: 251,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD22417249
Numéro CAS: 69075-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité