Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-methylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate

E1104-1G
TCIAE1104-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAE1104-1G
Ethyl-2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate


Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,241 g/mol
Numéro MDL: MFCD01922142
Numéro CAS: 4815-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité