Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Esmolol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionate, 3-[4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]propionic acid methyl ester

E1106-100MG
TCIAE1106-100MGEA 238 EUR InStock
TCIAE1106-100MG
Esmolol ≥98.0% (par GC)
Esmolol


Formule: C₁₆H₂₅NO₄
MW: 295,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864566
Numéro CAS: 81147-92-4
Merck Index: 14,03700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9684570b01ec19fd987e158ec2a360067903127b&vid=384d5561de5cbba900a5505dc1787044ff331b6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité