Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl (2-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Methoxybenzoyl)acetic acid Ethyl ester, Ethyl 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropionate, Ethyl (2-methyoxybenzoyl)acetate, 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropionic acid Ethyl ester

E1120-1G
TCIAE1120-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAE1120-1G
Ethyl (2-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (2-Methoxybenzoyl)acetate


Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD01311633
Numéro CAS: 41607-95-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité