Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl (2-Methylbenzoyl)acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Methylbenzoyl)acetic acid Ethyl ester, Ethyl 3-Oxo-3-(o-tolyl)propionate, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propionic acid Ethyl ester

E1125-1G
TCIAE1125-1GEA 109 EUR InStock
TCIAE1125-1G
Ethyl (2-Methylbenzoyl)acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl (2-Methylbenzoyl)acetate


Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD03424817
Numéro CAS: 51725-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d9158af0d3dc6556875e8044160c1455dee86f3&vid=8d9158af0d3dc6556875e8044160c1455dee86f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité