Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

E1126-1G
TCIAE1126-1GEA 248 EUR InStock
TCIAE1126-1G
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 3-Cyclohexyl-3-oxopropionate


Formule: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD04115574
Numéro CAS: 15971-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité