Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-[1,2-Ethenediylbis(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]bis(N-butyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium) Dichloride ≥94.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

E1127-1G
TCIAE1127-1GEA 138 EUR InStock
TCIAE1127-1G
4,4'-[1,2-Ethenediylbis(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]bis(N-butyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium) Dichloride ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-[1,2-Ethenediylbis(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]bis(N-butyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium) Dichloride


Formule: C₄₂H₅₄Cl₂N₄O₂
MW: 717,82 g/mol
Numéro CAS: 1296211-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité