Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Ethylamino)-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Coumarin 445

E1129-200MG
TCIAE1129-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAE1129-200MG
7-(Ethylamino)-4-methylcoumarin ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-(Ethylamino)-4-methylcoumarin


Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467040
Numéro CAS: 28821-18-3
EINECS: 249-257-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité